Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Salmonellen-Latex-Agglutinationstest
Microgen Bioproducts Salmonella – Ein schneller Latex-Objektträger-Agglutinationstest zur präsumtiven Identifizierung von Salmonellen in selektiven und/oder Anreicherungskulturen oder Isolaten, die direkt aus selektiven Agarmedien entnommen werden. Einfaches Ein-Schritt-Verfahren zur Identifizierung und Bestätigung von verschiedenen Pathogenen Bakterien.
Marke: Novacyt - Microgen Bioproducts F42
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Ein empfindlicher und hochspezifischer Test zur Identifizierung von Salmonellen in klinischen Proben und Lebensmittelproben.
Spezifikation
ISO 13485 ISO 9001 | |
F42b Positivkontrolle – 0,5 ml | |
CLIA-Zertifizierung | |
3 Fläschchen (2,5 ml, 0,5 ml, 5,0 mL) | |
0,993 | |
Ein Latex-Objektträger-Agglutinationstest für die bestätigende Identifizierung präsumtiver Salmonellenkolonien aus selektiven Agarplatten | |
50 Tests | |
2 pro Test | |
Karton mit Fläschchen-Einsatz | |
F42a Salmonella Latex-Reagenz – 2,5 ml | |
1 | |
4 Minuten |
2°bis 8 °C | |
Nein | |
Polyvalente Antiseren gegen eine Vielzahl von Salmonella-Antigenen | |
Bakterienkolonien | |
Agglutinationstest | |
Bakteriologische Impfösen, Pasteurpipetten | |
Polyethylenflasche | |
Monera | |
3 Fläschchen (2,5 ml, 0,5 ml, 5,0 mL) | |
Kaninchen-Antiserum | |
Bakterien |