Learn More
ATAGO™ Salinitätsrefraktometer PAL-106S
PAL-106S Salinitätsrefraktometer eignet sich für die Messung und die Steuerung der Salzkonzentration in bis zu 33 %-igen Salzwasserlösungen (g/100 ml).
Marke: ATAGO™ 4506
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Messen Sie die Salzkonzentrationen von bis zu 33 % (g/100 ml) in Salzwasserlösungen.
- Leicht und kompakt, 100 g.
- Ergonomisch gestaltet für einhändige Bedienung.
- Schnelle Leistung: Geben Sie einfach einen Tropfen Probe auf die Prismenoberfläche und drücken Sie die Starttaste. Der Brix-Wert (Zuckergehalt/-konzentration) wird in nur 3 Sekunden angezeigt.
- Schutzart IP65. Die Probe kann mit fließendem Wasser von der Probenfläche abgewaschen werden. Das Design ermöglicht es dem Benutzer, die Probe einfach abzuwischen.
- Die Probenfläche wurde entwickelt, um das Verschütten von Probenlösungen zu verhindern.
- Mit der automatischen Temperaturkompensation können Messwerte unabhängig von der Umgebungstemperatur gemessen werden.
- Kalibrierung nur mit Wasser.
- Komfortabler Transportkoffer.
Spezifikation
Tragbares Refraktometer | |
PAL-106S. | |
Natriumchlorid (NaCl) in g/100 ml | |
Messung der Salinität | |
100 g | |
10°bis 40 °C |
0,0 % bis 33,0 % NaCl | |
±0,2 % NaCl | |
3 s | |
IP65 | |
55 x 31 x 109 mm | |
2 Alkalibatterien der Größe „AAA“ |