Learn More
Salicylsäureamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Beschreibung
Salicylamide is used in combination with both aspirin and caffeine in the over-the-counter pain remedies. It is used as an analgesic and as an antipyretic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Salicylamid wird in Kombination mit Aspirin und Koffein in den rezeptfreien Schmerzmitteln eingesetzt. Es wird als Analgetikum und als Antipyretikum verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (2.06 mg/ml bei 25 °C), Chloroform, Dimethylsulfoxid, Alkohol und Methanol (100 mg/ml).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Salicylamid wird in Kombination mit Aspirin und Koffein in den rezeptfreien Schmerzmitteln eingesetzt. Es wird als Analgetikum und als Antipyretikum verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (2.06 mg/ml bei 25 °C), Chloroform, Dimethylsulfoxid, Alkohol und Methanol (100 mg/ml).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Salicylamide |
Schmelzpunkt | 138°C to 142°C |
Siedepunkt | 181°C (14 mmHg) |
Menge | 250 g |
Beilstein | 742439 |
Merck Index | 14,8328 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (2.06mg/ml at 25°C),chloroform,dimethyl sulfoxide,alcohol,and methanol (100mg/ml). |
Formelmasse | 137.14 |
Reinheit (%) | 98% |