Learn More
Salicylaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
33.80 € - 720.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 90-02-8, 108-95-2 |
---|---|
Summenformel | C7H6O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 122.12 |
MDL-Nummer | MFCD00003317 |
InChI-Schlüssel | SMQUZDBALVYZAC-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | salicylaldehyde, o-hydroxybenzaldehyde, o-formylphenol, salicylal, 2-formylphenol, benzaldehyde, 2-hydroxy, salicylic aldehyde, salicyladehyde, 2-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, o-hydroxy |
PubChem CID | 6998 |
ChEBI | CHEBI:16008 |
IUPAC-Name | 2-Hydroxybenzaldehyd |
SMILES | OC1=CC=CC=C1C=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10071290
|
Thermo Scientific Acros
132601000 |
100 g | Glasflasche |
33.80 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10367160
|
Thermo Scientific Acros
132602500 |
250 g | Glasflasche |
58.70 €
250 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10234900
|
Thermo Scientific Acros
132600010 |
1 kg | Glasflasche |
185.00 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11944791
|
Thermo Scientific Acros
132600050 |
5 kg | Plastikeimer |
720.00 €
5 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
90-02-8, 108-95-2 | |
122.12 | |
SMQUZDBALVYZAC-UHFFFAOYSA-N | |
6998 | |
2-Hydroxybenzaldehyd |
C7H6O2 | |
MFCD00003317 | |
salicylaldehyde, o-hydroxybenzaldehyde, o-formylphenol, salicylal, 2-formylphenol, benzaldehyde, 2-hydroxy, salicylic aldehyde, salicyladehyde, 2-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, o-hydroxy | |
CHEBI:16008 | |
OC1=CC=CC=C1C=O |
Spezifikation
Salicylaldehyde | |
Gelb | |
Authentic | |
C7H6O2 | |
1.5720 to 1.5740 (20°C, 589nm) | |
1.16 to 1.17 | |
SMQUZDBALVYZAC-UHFFFAOYSA-N | |
2-Hydroxybenzaldehyd | |
6998 | |
122.12 | |
Liquid |
90-02-8, 108-95-2 | |
1.1600g/mL | |
99% | |
2-(HO)C6H4CHO | |
MFCD00003317 | |
salicylaldehyde, o-hydroxybenzaldehyde, o-formylphenol, salicylal, 2-formylphenol, benzaldehyde, 2-hydroxy, salicylic aldehyde, salicyladehyde, 2-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, o-hydroxy | |
OC1=CC=CC=C1C=O | |
122.12 | |
CHEBI:16008 | |
≥98.5% |
Sicherheit und Handhabung
Danger
Recommended Storage : product darkens during storage
RUO – Research Use Only