Learn More
Saint-Gobain Chemware™ Tedlar™ Gasprobenbeutel aus PVF
Artikelnummer. p-41510
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8.1 l
Enthält:
Ein/Aus-Ventil
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12576416
Marke: Saint-Gobain D1075011
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Geeignet für Kohlenmonoxid, Schwefeldioxid, Schwefelwasserstoff, Radon und Mercaptane
Kann auf einem Tablett auch für die Probenahme aus Flüssigkeiten und für Gasprobenstrecken verwendet werden.
  • PVF mit einer Dicke von 0.07 Zoll (2 mm)
  • Auf allen vier Seiten versiegelt
  • Keine zweite Versiegelung nach außen erforderlich
Bestellinformation
Erhältlich entweder mit einem vernickelten EIN/AUS-Ventil aus Messing, an das Schläuche mit einem Innendurchmesser von 0.25 Zoll (6.35 mm) angeschlossen werden können, oder mit einem Anschluss für ein Septum aus PTFE/Silikon in einem Polypropylen-Gehäuse zur Verwendung mit einer Kanüle
Compliance
EPA-gelistet, Titel 40 CFR, Teil 60, Anhang A Methode 18.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 8.1 l
Zertifizierung/Konformität EPA, 40CFR, Teil60, Anhang A Methode 18
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kohlenmonoxid, Schwefeldioxid, Schwefelwasserstoff, Radon und Mercaptane
Enthält Ein/Aus-Ventil
Material PVDF (Polyvinylidenfluorid)
Dicke (metrisch) 2 mm
Dicke (angloamerikanisch) 0.07 Zoll
Abmessungen (L x B) 38 x 38 cm (15 x 15 in)
Länge (angloamerikanisch) 15 in.
Länge (metrisch) 38 cm
Breite (angloamerikanisch) 15 in.
Breite (metrisch) 38 cm
Produkttyp Gasprobenahmebeutel