Learn More
Saint Gobain Life Sciences Bytac™ Oberflächenschutze
Schutz durch FEP-Fluorpolymer für alle Oberflächen
230.00 € - 682.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Benchtop Protector |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) | 15 ft. |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schützt Labortische, Abzugshauben, provisorische Tische, Wände/Decken, Spritzabschirmungen, Wände von Sprühkabinen und andere Laboroberflächen |
Menge | Je |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Breite (angloamerikanisch) | Breite (metrisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Breite (angloamerikanisch) | Breite (metrisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11785088
|
Saint Gobain Life Sciences
D9860012 |
15 ft. x 12,5 in. (4,6 m x 320 mm) | 12,5 in. | 320 mm | FEP, Aluminium |
257.00 €
4.60 Meter |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10748571
|
Saint Gobain Life Sciences
D1069329 |
15 ft. x 25 in. (4,6 m x 640 mm) | 25 in. | 640 mm | FEP, Aluminium |
620.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15690191
|
Saint Gobain Life Sciences
D1069329 |
15 ft. x 25 in. (4,6 m x 640 mm) | 25 in. | 640 mm | FEP, Aluminium |
620.00 €
5 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11775088
|
Saint Gobain Life Sciences
D9860005 |
15 ft. x 12,5 in. (4,6 m x 320 mm) | 12,5 in. | 31,8 cm | FEP |
230.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 06-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10243001
|
Saint Gobain Life Sciences
D1069324 |
15 ft. x 25 in. (4,6 m x 640 mm) | 25 in. | 640 mm | FEP, Vinyl |
682.00 €
4.50 Meter |
Verfügbar ab: 19-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Übertragen Sie den Schutz von FEP-Fluorpolymer auf jede Oberfläche
- Hergestellt aus einer FEP-Films-Schicht, die mit einer unterstützenden Deckschicht aus Vinyl oder Aluminium verbunden ist (die Deckschicht ist mit einem druckempfindlichen Acrylkleber beschichtet)
- Schützt Labortische, Abzugshauben, provisorische Tische, Wände/Decken, Spritzabschirmungen, Wände von Sprühkabinen und andere Laboroberflächen
- Dient zum Schutz von Oberflächen gegen die Absorption von toxischen oder radioaktiven Chemikalien
- Korrosive Chemikalien, Farben, Öle, Fette und klebrige Substanzen werden mit einem feuchten Schwamm einfach weggewischt
- Kann mit einer Schere einfach zugeschnitten werden
- Einfache Handhabung—Einfach das Schutzpapier von der haftenden Deckschicht abziehen und auf die Oberfläche aufbringen
Bestellinformation
Bytac-Schutzfolie mit Vinyl-Deckschicht wird für Temperaturen bis zu 93 °C (200 °F) empfohlen; mit Deckschicht aus Aluminiumfolie ist sie bis zu 182 °C (360 °F) verwendbar.
Spezifikation
Benchtop Protector | |
15 ft. | |
Schützt Labortische, Abzugshauben, provisorische Tische, Wände/Decken, Spritzabschirmungen, Wände von Sprühkabinen und andere Laboroberflächen | |
Je |