Learn More
R&L Enterprises™ Blanke Edelstahlstäbe
Eine ausgezeichnete Wahl für den Bau von Retortenständern im Labor. R& L Enterprises™ blanke Edelstahlstäbe sind langlebig und korrosionsbeständig.
8.45 € - 53.13 €
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11795386
|
R&L Enterprises™
3108/33 |
750 mm | 12,5 mm | Schraubgewinde |
36.25 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
11785386
|
R&L Enterprises™
3108/13 |
500 mm | 10 mm | Schraubgewinde |
14.60 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
11759327
|
R&L Enterprises™
3109/11 |
500 mm | 12,5 mm | Einfach (ohne Gewinde) |
8.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11705396
|
R&L Enterprises™
3108/43 |
1000 mm | 12,5 mm | Schraubgewinde |
53.13 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12328149
|
R&L Enterprises™
3108/23 |
600 mm | 12,5 mm | Schraubgewinde |
19.55 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
Beschreibung
- Langlebig
- Leicht zu reinigen
- Korrosionsbeständig
- Edelstahl
Spezifikation
Edelstahl | |
Stange |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&L Enterprises™ Blanke Edelstahlstäbe