Learn More
R&L Enterprises™ Blanke Edelstahlstäbe
Eine ausgezeichnete Wahl für den Bau von Retortenständern im Labor. R& L Enterprises™ blanke Edelstahlstäbe sind langlebig und korrosionsbeständig.
Marke: R&L Enterprises™ 3108/33
Beschreibung
- Schraubgewinde
- Länge der Stange ohne Gewinde
- Langlebig
- Leicht zu reinigen
- Korrosionsbeständig
- Edelstahl
Spezifikation
Edelstahl | |
12,5 mm | |
Schraubgewinde |
750 mm | |
Stange | |
Für rechteckigen Ständer |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&L Enterprises™ Blanke Edelstahlstäbe > Länge: 750 mm; Innendurchmesser: 12,5 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur