Learn More
Thermo Scientific™ Becken für das SAHARA S6T transparente Wärmebad aus Acryl
Diese Bäder sind ideal, wenn in Ihrer Anwendung Sichtbarkeit gewährleistet sein muss.
Marke:  Thermo Scientific™ 1702060
Artikelnummer. 11630941
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    595.00 €
    484.00 € / 1 Stück
    Sparen 111.00 €
    18% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-05-2026
Beschreibung
  • Badvolumen:  4-6 l
  • Material: Durchsichtiges Acryl
  • Temperatur: Umgebungstemperatur + 13 °C bis maximal 80 °C