Learn More
Thermo Scientific™ SAHARA S7 Wärmebad-Umwälzthermostate aus Edelstahl
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Thermo Scientific™ SAHARA S21 Bäder aus Edelstahl sind ideal für interne und externe Umwälzung und werden in einer breiten Auswahl für effizientes Heizen von einer Umgebungstemperatur von 13 °C auf 300°C bei einem maximalen Volumen von 8 Litern angeboten. SAHARA Wärme-Bäder/Umwälzthermostate sind in einer Reihe von Abmessungen erhältlich, so dass Sie für alle Ihre Ansprüche an die interne oder externe Umwälzung stets das richtige Modell finden. Es sind acht verschiedene Regler erhältlich, die allen Anwendungen gerecht werden. Robust und korrosionsbeständig, für Temperaturen bis zu 300 °C.
Umweltfreundliches Design
- Sparen Sie während der Systemnutzungszeit bis zu 80 % Energiekosten und Tausende Kilowattstunden
- Alle Systeme sind RoHS-konform (Blei- und Quecksilber-frei) und werden in recyceltem Verpackungsmaterial ausgeliefert
Sicherer Betrieb
- Alle Geräte besitzen das UL/CSA-Prüfzeichen, so dass auch im Fall einer Störung ein sicherer Betrieb gewährleistet ist
Anwenderfreundlich
- Alle Thermostate sind mit einer intuitiven Benutzeroberfläche mit hellem Display ausgestattet, auf dem alle wichtigen Anzeigen gut erkennbar sind
- Thermostate können an allen vier Richtungen auf dem Bad angebracht werden, um das Ablesen zu erleichtern
- Allen Systemen liegt eine Kurzanleitung bei, die eine einfache Einrichtung und Bedienung ermöglicht
- Blei- und quecksilberfrei
- 115/60 Hz-Geräte sind UL-zertifiziert bzw. genehmigt
- IQ/OQ-Konformität ist optional erhältlich
Im Lieferumfang enthalten:
Kommunikationskabel, Badbrücke mit Dichtung und Flügelschrauben, Fittings, Klemmen, Pumpenstopfen für externe Zirkulation, 1,8 m (6 ft.)-Netzkabel
Empfohlen für:
- Viskosimeter
- Spektrophotometer
- Refraktometer
- Metrologie
Specifica
Specifica
| Reglertyp | AC150 |
| Kapazität (metrisch) | 8 l |
| Zertifizierung/Konformität | CE/ROHS/WEEE |
| Flussrate | 20 l/min |
| Pumpentyp | Druckpumpe, Saugpumpe |
| Temperaturbereich | Umgebungstemperatur +13° bis 150°C |
| Abmessungen (L x B x H) | 16,7 x 9,2 x 18 in. (42,8 x 23,5 x 45,6 cm) |
| Länge (angloamerikanisch) | 16,7 in. |
| Länge (metrisch) | 42,8 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 9,2 in. |
| Vedi altri risultati |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.