Learn More
Thermo Scientific™ Sahara S49SS Edelstahl-Heizbad
Langlebiges, nahtloses Edelstahlbad für Hochtemperaturanwendungen
Marke:  Thermo Scientific™ 1701490
2169.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10040858
  • 2482.35 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Badvolumen:  29-51 l
  • Material: Edelstahl
  • Temperatur:  Umgebung + 13 bis 200 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50 l
Bis zu 300 °C
Rostfreier Stahl