Learn More
SAHA, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 30001593
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Class I and II HDAC inhibitor
SAHA inhibits Class I and II histone deacetylases (HDACs); induces accumulation of acetylated histones H2A, H2B, H3 and H4 in transformed cultured cells. Suppresses cell growth in a range of cancer cell lines; induces apoptosis in cutaneous T cell lymphoma cells in vitro. Activates autophagy. SAHA increases efficiency of transcription factor-induced reprogramming of mouse embryonic fibroblasts (MEF) to induced pluripotent stem cells (iPSC). Also enhances adeno-associated virus transduction of HeLa cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 149647-78-9
Summenformel C14H20N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 264.325
InChI-Schlüssel WAEXFXRVDQXREF-UHFFFAOYSA-N
Synonym vorinostat, saha, suberoylanilide hydroxamic acid, zolinza, n-hydroxy-n'-phenyloctanediamide, suberanilohydroxamic acid, n1-hydroxy-n8-phenyloctanediamide, saha cpd, vorinostat usan, octanediamide, n-hydroxy-n'-phenyl
PubChem CID 5311
ChEBI CHEBI:45716
IUPAC-Name N'-hydroxy-N-phenyloctanediamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC(=O)CCCCCCC(=O)NO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SAHA
Menge 50 mg
Formelmasse 264.32
Reinheit (%) >98%