Learn More
STEMCELL Technologies SAG
Artikelnummer. p-7217761
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Artikelnummer. 17110222
Marke: STEMCELL Technologies 73412
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hedgehog pathway activator; Activates Smoothened (SMO)
  • SAG (Smoothened Agonist) is a chlorobenzothiophene-containing compound which acts as an activator of the G protein-coupled receptor Smoothened (SMO, EC50 = 3 nM; Chen et al.) SMO is a component of the Hedgehog signaling pathway, which is translocated to the primary cilium after stimulation of the Patched receptor by Hedgehog family ligands, leading to pathway activation
  • SAG activates SMO via direct binding to the heptahelical bundle (Kd= 59 nM), stabilizing a specific conformation of SMO in cilia and leading to increased downstream gene expression (Rohatgi et al.) SAG abrogates cyclopamine inhibition of SMO, indicating that it acts downstream of cyclopamine (Frank-Kamenetsky et al.; Chen et al.; Lewis & Krieg)
Spezifikation
CAS 912545-86-9
Synonym Smoothened Agonist
Menge 1 mg
Summenformel C28H28ClN3OS
Reinheit ≥ 98%
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.