Learn More
Thermo Scientific Chemicals Safranin T Artikelnummer.: 11359729
Thermo Scientific Chemicals Safranin T
Artikelnummer. 11359729
50 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11359729
Marke: Thermo Scientific Chemicals B21674.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
It is a redox and adsorption indicator. Employed as a biological stain used in histology, cytology, bacteriology. It is commonly used as a counter stain for gram-negative bacteria in the Gram stain procedure. It has been observed to bind to DNA at a pH 2.21. In the Flemming triple stain procedure it is used to stain for chromosomes. In late Paleozoic pteridosperm cuticles it has shown increased contrast, emphasized cutinization differences, and enhanced the three-dimensional morphology of complex epidermal features when compared with other dyes. The compound has also been used with alcian blue in the histochemical study of the distribution and morphometric characteristics of mast cells. It has also been used to detect mucin and cartilage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es handelt sich um einen Redox- und Adsorptionsindikator. Wird als biologisches Färbemittel in der Histologie, Zytologie, Bakteriologie verwendet. Kommt häufig als Gegenfärbemittel für gramnegative Bakterien im Gram-Färbeverfahren zum Einsatz. Es wurde beobachtet, dass die Bindung an DNA bei einem pH-Wert von 2.21 vollzogen wird. Wird im Flemming Triple-Stain-Verfahren als Färbemittel für Chromosomen verwendet. Hat in spätpaläozoischen Pteridosperm-Nagelhäuten einen erhöhten Kontrast gezeigt, die Unterschiede bei der Cutinisierung betont und die dreidimensionale Morphologie komplexer epidermaler Merkmale im Vergleich zu anderen Farbstoffen verbessert. Die Verbindung wurde auch mit Alcianblau (Alcian Blue) in der histochemischen Studie der Verteilung und der morphometrischen Merkmale von Mastzellen verwendet. Wurde ferner zum Nachweisen von Schleim und Knorpel verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C, 50 g/l. Löslich in Alkohol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 477-73-6
Summenformel C20H19ClN4
Molekulargewicht (g/mol) 350.85
MDL-Nummer MFCD00011759
InChI-Schlüssel QRYAEWIQIBAZOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym basic red 2, safranine o, gossypimine, safranin, safranine t, safranin o, safranin t, safranine, tolusafranine, hidaco safranine
PubChem CID 2723800
IUPAC-Name 3,7-Dimethyl-10-Phenylphenazin-10-ium-2,8-Diamin; Chlorid
SMILES [Cl-].CC1=C(N)C=C2C(=C1)N=C1C(C)=C(N)C=CC1=[N+]2C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Safranine O
Geruch Geruchsneutral
Menge 50 g
Beilstein 3924099
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 20°C,50g/L. Soluble in alcohol.
Formelmasse 350.85
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Safranin T >