Learn More
SCAT™ Safety Waste Caps, mit Füllstandskontrolle
Safety Waste Caps mit Füllstandskontrolle zur zusätzlichen automatischen oder mechanischen Überwachung des Füllstandes des Entsorgungsbehälters.
Marke: SCAT™ 107967
279.76 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
SCAT™ Safety Waste Caps bieten maximale Sicherheit bei der Entsorgung von HPLC-Flüssigkeiten. Mit diesen Safety Waste Caps mit integrierten Abluftfiltern können Sie Ihre flüssigen Laborabfälle sicher entsorgen, ohne die Umgebungsluft zu kontaminieren. Diese Hochleistungsfilter regeln den Luftdruckausgleich und verhindern das Entweichen von Dämpfen durch den entstehenden Überdruck im Entsorgungsbehälter.
- Hochwertige Materialien gewährleisten maximale Sicherheit für Labor und Personal
- Kann individuell mit Füllstandsindikatoren, Sicherheitstrichtern oder Erdungsanschlüssen ausgestattet werden
- Um 360° drehbare und mit bis zu 200 °C autoklavierbare Schraubkappe für maximale Flexibilität
- Anschlussöffnung für einen SCAT™-Abluftfilter V3.0 an jeder Safety Waste Cap
- Verschiedene Verschlüsse, Verbindungen und Gewindegrößen ermöglichen eine optimale Anpassung an jede HPLC-Situation
- Ausführungen mit Erdungsanschlüssen, Füllstandskontrolle oder Sicherheitstrichter bieten eine sichere Entsorgung
Spezifikation
4 x 2,3/3,2 mm 1 x 5 bis 11,5 mm | |
Mechanische Füllstandskontrolle, Verbindungsstück für Abluftfilter | |
Safety Waste Cap |
Abfallentsorgungsbehälter | |
S90. |