Learn More
SCAT Safety Waste Caps, mit Erdungsanschluss
Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Click to view available options
Größe:
B53.
B83.
S50.
S51.
S55.
S60/61
S65.
S70/71
S90.
Enthält:
2 x 2,3/3,2 mm AD, 1 x 5,0 bis 11,5 mm ID; Erdungsanschluss und Verbindungsstück für Abluftfilter
3 x 2,3/3,2 mm AD, Erdungsanschluss u. Verbindungsstück für Abluftfilter
3 x 2,3/3,2 mm AD, mechanische Füllstandskontrolle, Erdungsanschluss und Verbindungsstück für Abluftfilter
3 x 2,3/3,2 mm AD, 1 x 5,0 bis 11,5 mm ID; Erdungsanschluss und Verbindungsstück für Abluftfilter
4 x 2,3/3,2 mm AD, Erdungsanschluss u. Verbindungsstück für Abluftfilter
4 x 2,3/3,2 mm AD, 1 x 5,0 bis 11,5 mm ID; Erdungsanschluss und Verbindungsstück für Abluftfilter
Unit Size:
1 Stück
Description
Die SCAT Safety Waste Caps bieten maximale Sicherheit bei der Entsorgung von HPLC-Flüssigkeiten. Entsorgen Sie Ihre flüssigen Laborabfälle sicher, ohne die Umgebungsluft zu kontaminieren, indem Sie SafetyWasteCaps mit integrierten Abluftfiltern verwenden. Diese Hochleistungsfilter regeln den Luftdruckausgleich und verhindern das Entweichen von Dämpfen durch den entstehenden Überdruck im Entsorgungsbehälter. Die Vielzahl von Verschlüssen, Verbindungen und Gewindegrößen ermöglicht eine optimale Anpassung an Ihre HPLC-Situation. Zusätzliche Ausführungen mit Erdungsanschlüssen, Füllstandskontrollen oder Sicherheitstrichtern bieten jeden Komfort bei sicherer Entsorgung.
- Hochwertige Materialien gewährleisten maximale Sicherheit für Labor und Personal
- Kann individuell mit Füllstandsindikatoren, Sicherheitstrichtern oder Erdungsanschlüssen ausgestattet werden
- Um 360° drehbare und mit bis zu 200 °C autoklavierbare Schraubkappe für maximale Flexibilität
- Anschlussöffnung für einen SCAT-Abluftfilter V3.0 an jeder Safety Waste Cap
Specifications
Specifications
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Abfallentsorgungsbehälter |
| Enthält | 4 x 2,3/3,2 mm AD, 1 x 5,0 bis 11,5 mm ID; Erdungsanschluss und Verbindungsstück für Abluftfilter |
| Größe | S65. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Abfallentsorgungssystem |
| Typ | Safety Waste Cap |