Learn More
SCAT™ HPLC Safety Caps, V2.0
Safety Caps V2.0 wurden für die sichere Extraktion von Lösungsmitteln bei der Arbeit mit HPLC/UHPLC-Systemen entwickelt. Extrahieren Sie Ihre Lösungsmittel sicher aus Flaschen und Behältern, ohne gefährlichen Gasen und Lösungsmitteldämpfen ausgesetzt zu sein.
115.00 € - 187.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | HPLC-Systeme |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Laborflasche |
Produktcode | Marke | Enthält | Material | Gewindegröße | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Material | Gewindegröße | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17843530
|
SCAT™
307109 |
1 x PFA-Anschlüsse mit 1,6/2,3/3,2 mm Außendurchmesser, Luftventil | PTFE | GL/S40 | Safety Waste Cap I |
118.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16403789
|
SCAT™
307019 |
1 x PFA-Anschlüsse mit 1,6/2,3/3,2 mm Außendurchmesser, Luftventil | PTFE | GL 45 | Schutzkappe I |
133.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17833530
|
SCAT™
307019-PP |
1 x PFA-Anschlüsse mit 1,6/2,3/3,2 mm Außendurchmesser, Luftventil | Polypropylen | GL 45 | Schutzkappe I |
115.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16453819
|
SCAT™
399019 |
1 x PFA-Anschlussstücke mit 1,6/2,3/3,2 mm Außendurchmesser, 90°-Winkelluftventil | PTFE | GL 45 | Schutzkappe I |
152.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17112576
|
SCAT™
307101 |
2 x PFA-Anschlüsse mit 1,6/2,3/3,2 mm Außendurchmesser, PFA-Blindstopfen, Luftventil | PTFE | GL/S40 | Sicherheitskappe II |
128.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17150711
|
SCAT™
307006 |
2 x PFA-Anschlüsse mit 1,6/2,3/3,2 mm Außendurchmesser, PFA-Blindstopfen, Luftventil | PTFE | GL 28 | Sicherheitskappe II |
128.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16403809
|
SCAT™
307909 |
2 x PFA-Anschlüsse mit 1,6/2,3/3,2 mm Außendurchmesser, Luftventil | PTFE | GL 45 | Sicherheitskappe II |
144.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
16483819
|
SCAT™
399909 |
2 x PFA-Anschlussstücke mit 1,6/2,3/3,2 mm Außendurchmesser, 90°-Winkelluftventil | PTFE | GL 45 | Sicherheitskappe II |
165.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16439423
|
SCAT™
307910 |
3 x PFA-Anschlüsse mit 1,6/2,3/3,2 mm Außendurchmesser, Luftventil | PTFE | GL 45 | Sicherheitskappe III |
153.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
16463799
|
SCAT™
307410 |
4 x PFA-Anschlüsse mit 1,6/2,3/3,2 mm Außendurchmesser, Luftventil | PTFE | GL 45 | Sicherheitskappe IV |
187.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17848733
|
SCAT™
307410-PP |
Air Valve, Change Indicator, 4 PFA Fittings (1.6 mm OD), 4 PFA Fittings (2.3 mm OD), 4 PFA Fittings (3.2 mm OD), 3 PFA Blind Plug, Labeling Field | Polypropylen | GL 45 | Safety Cap IV |
156.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16493799
|
SCAT™
307520 |
6 x PFA-Anschlüsse mit 1,6/2,3/3,2 mm Außendurchmesser, Luftventil | PTFE | GL 45 | Sicherheitskappe VI |
163.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17868733
|
SCAT™
|
1 x PTFE 4 mm OD Fitting, Air Valve | PTFE | GL 45 | Schutzkappe I | N/A | |||
18686488
|
SCAT™
307909-PP |
Safety Cap II: 1 x air valve, 1 x change indicator, 2 x PP fitting 1.6/2.3/3.3 mm OD, 1 x PP blind plug, 1 x labelling field | Polypropylen | GL45 | Safety Cap |
121.00 €
1 Bogen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
18616498
|
SCAT™
307910-PP |
Safety Cap III: 1 x air valve, 1 x change indicator, 3 x PP fitting 1.6/2.3/3.3 mm OD, 2 x PP blind plug, 1 x labelling field | Polypropylen | GL45 | Safety Cap |
128.00 €
1 Bogen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
SCAT™ Safety Caps V2.0 bieten maximale Sicherheit für Ihre HPLC-Lösungsmittelversorgung.
- Hochwertige Materialien gewährleisten maximale Sicherheit für Labor und Personal
- Um 360° drehbare und mit bis zu 200 °C autoklavierbare Schraubkappe für maximale Flexibilität
- Stabile Konstruktion für höchste Sicherheit und einfache Handhabung
- Chemisch beständig gegen aggressive organische Lösungsmittel
- Ansprechendes Design und klare Anordnung der Anschlüsse
- Verbessertes Design für einfachen Anschluss von Kapillaren in verschiedenen Farben
- Kostenloses Luftventil mit Wechselanzeige in jeder Sicherheitskappe enthalten
Spezifikation
HPLC-Systeme | |
Laborflasche |