Learn More
SCAT™ HPLC Safety Caps, V2.0
Artikelnummer. 17868733 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Click to view available options
Material:
PTFE
Polypropylen
Gewindegröße:
GL 28
GL 45
GL/S40
GL45
Enthält:
1 x PFA-Anschlussstücke mit 1,6/2,3/3,2 mm Außendurchmesser, 90°-Winkelluftventil
1 x PFA-Anschlüsse mit 1,6/2,3/3,2 mm Außendurchmesser, Luftventil
1 x PTFE 4 mm AD-Anschlussstück, Luftventil
2 x PFA-Anschlussstücke mit 1,6/2,3/3,2 mm Außendurchmesser, 90°-Winkelluftventil
2 x PFA-Anschlüsse mit 1,6/2,3/3,2 mm Außendurchmesser, Luftventil
2 x PFA-Anschlüsse mit 1,6/2,3/3,2 mm Außendurchmesser, PFA-Blindstopfen, Luftventil
2 x PP-Anschlussstücke mit 1,6/2,3/3,3 mm AD, Luftventil, Änderungsanzeige, PP-Blindstopfen, Beschriftungsfeld
3 x PFA-Anschlüsse mit 1,6/2,3/3,2 mm Außendurchmesser, Luftventil
3 x PP-Anschlussstücke mit 1,6/2,3/3,3 mm AD, Luftventil, Änderungsanzeige, 2 x PP-Blindstopfen, Beschriftungsfeld
4 x PFA-Anschlussstücke mit 1,6/2,3/3,2 mm AD, Luftventil, Änderungsanzeige, 3 PFA-Blindstopfen, Beschriftungsfeld
4 x PFA-Anschlüsse mit 1,6/2,3/3,2 mm Außendurchmesser, Luftventil
6 x PFA-Anschlüsse mit 1,6/2,3/3,2 mm Außendurchmesser, Luftventil
Packungsgröße:
1 Bogen
1 Stück
Artikelnummer. 17868733
Marke: SCAT™ 309035
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Safety Caps V2.0 wurden für die sichere Extraktion von Lösungsmitteln bei der Arbeit mit HPLC/UHPLC-Systemen entwickelt. Extrahieren Sie Ihre Lösungsmittel sicher aus Flaschen und Behältern, ohne gefährlichen Gasen und Lösungsmitteldämpfen ausgesetzt zu sein.
SCAT™ Safety Caps V2.0 bieten maximale Sicherheit für Ihre HPLC-Lösungsmittelversorgung.
  • Hochwertige Materialien gewährleisten maximale Sicherheit für Labor und Personal
  • Um 360° drehbare und mit bis zu 200 °C autoklavierbare Schraubkappe für maximale Flexibilität
  • Stabile Konstruktion für höchste Sicherheit und einfache Handhabung
  • Chemisch beständig gegen aggressive organische Lösungsmittel
  • Ansprechendes Design und klare Anordnung der Anschlüsse
  • Verbessertes Design für einfachen Anschluss von Kapillaren in verschiedenen Farben
  • Kostenloses Luftventil mit Wechselanzeige in jeder Sicherheitskappe enthalten
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Laborflasche
Enthält 1 x PTFE 4 mm AD-Anschlussstück, Luftventil
Material PTFE
Gewindegröße GL 45
Zur Verwendung mit (Anwendung) HPLC-Systeme
Typ Schutzkappe I
Außendurchmesser (metrisch) 4 mm