Learn More
SCAT™ HPLC Safety Caps, V2.0
Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Click to view available options
Material:
PTFE
Polypropylen
Gewindegröße:
GL 28
GL 45
GL/S40
GL45
Enthält:
1 x PFA-Anschlussstücke mit 1,6/2,3/3,2 mm Außendurchmesser, 90°-Winkelluftventil
1 x PFA-Anschlüsse mit 1,6/2,3/3,2 mm Außendurchmesser, Luftventil
1 x PTFE 4 mm AD-Anschlussstück, Luftventil
2 x PFA-Anschlussstücke mit 1,6/2,3/3,2 mm Außendurchmesser, 90°-Winkelluftventil
2 x PFA-Anschlüsse mit 1,6/2,3/3,2 mm Außendurchmesser, Luftventil
2 x PFA-Anschlüsse mit 1,6/2,3/3,2 mm Außendurchmesser, PFA-Blindstopfen, Luftventil
2 x PP-Anschlussstücke mit 1,6/2,3/3,3 mm AD, Luftventil, Änderungsanzeige, PP-Blindstopfen, Beschriftungsfeld
3 x PFA-Anschlüsse mit 1,6/2,3/3,2 mm Außendurchmesser, Luftventil
3 x PP-Anschlussstücke mit 1,6/2,3/3,3 mm AD, Luftventil, Änderungsanzeige, 2 x PP-Blindstopfen, Beschriftungsfeld
4 x PFA-Anschlussstücke mit 1,6/2,3/3,2 mm AD, Luftventil, Änderungsanzeige, 3 PFA-Blindstopfen, Beschriftungsfeld
4 x PFA-Anschlüsse mit 1,6/2,3/3,2 mm Außendurchmesser, Luftventil
6 x PFA-Anschlüsse mit 1,6/2,3/3,2 mm Außendurchmesser, Luftventil
Packungsgröße:
1 Bogen
1 Stück
Beschreibung
SCAT™ Safety Caps V2.0 bieten maximale Sicherheit für Ihre HPLC-Lösungsmittelversorgung.
- Hochwertige Materialien gewährleisten maximale Sicherheit für Labor und Personal
- Um 360° drehbare und mit bis zu 200 °C autoklavierbare Schraubkappe für maximale Flexibilität
- Stabile Konstruktion für höchste Sicherheit und einfache Handhabung
- Chemisch beständig gegen aggressive organische Lösungsmittel
- Ansprechendes Design und klare Anordnung der Anschlüsse
- Verbessertes Design für einfachen Anschluss von Kapillaren in verschiedenen Farben
- Kostenloses Luftventil mit Wechselanzeige in jeder Sicherheitskappe enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Laborflasche |
| Enthält | 4 x PFA-Anschlussstücke mit 1,6/2,3/3,2 mm AD, Luftventil, Änderungsanzeige, 3 PFA-Blindstopfen, Beschriftungsfeld |
| Material | Polypropylen |
| Größe (metrisch) | 1.6, 2.3, 3.2 mm O.D. Fittings |
| Gewindegröße | GL 45 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | HPLC-Systeme |
| Typ | Safety Cap |