Learn More
SCAT™ HPLC Safety Caps, V2.0
Safety Caps V2.0 wurden für die sichere Extraktion von Lösungsmitteln bei der Arbeit mit HPLC/UHPLC-Systemen entwickelt. Extrahieren Sie Ihre Lösungsmittel sicher aus Flaschen und Behältern, ohne gefährlichen Gasen und Lösungsmitteldämpfen ausgesetzt zu sein.
Marke: SCAT™ 399909
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SCAT™ Safety Caps V2.0 bieten maximale Sicherheit für Ihre HPLC-Lösungsmittelversorgung.
- Hochwertige Materialien gewährleisten maximale Sicherheit für Labor und Personal
- Um 360° drehbare und mit bis zu 200 °C autoklavierbare Schraubkappe für maximale Flexibilität
- Stabile Konstruktion für höchste Sicherheit und einfache Handhabung
- Chemisch beständig gegen aggressive organische Lösungsmittel
- Ansprechendes Design und klare Anordnung der Anschlüsse
- Verbessertes Design für einfachen Anschluss von Kapillaren in verschiedenen Farben
- Kostenloses Luftventil mit Wechselanzeige in jeder Sicherheitskappe enthalten
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Laborflaschen | |
PTFE | |
GL 45 |
HPLC-Systeme | |
2 x PFA-Anschlussstücke mit 1,6/2,3/3,2 mm Außendurchmesser, 90°-Winkelluftventil | |
3,2 mm Außendurchmesser Anschlussstück | |
Sicherheitskappe II |