Description
SCAT™ Safety Caps V2.0 bieten maximale Sicherheit für Ihre HPLC-Lösungsmittelversorgung.
- Hochwertige Materialien gewährleisten maximale Sicherheit für Labor und Personal
- Um 360° drehbare und mit bis zu 200 °C autoklavierbare Schraubkappe für maximale Flexibilität
- Stabile Konstruktion für höchste Sicherheit und einfache Handhabung
- Chemisch beständig gegen aggressive organische Lösungsmittel
- Ansprechendes Design und klare Anordnung der Anschlüsse
- Verbessertes Design für einfachen Anschluss von Kapillaren in verschiedenen Farben
- Kostenloses Luftventil mit Wechselanzeige in jeder Sicherheitskappe enthalten
Specifications
Specifications
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Laborflasche |
| Enthält | 3 x PFA-Anschlüsse mit 1,6/2,3/3,2 mm Außendurchmesser, Luftventil |
| Material | PTFE |
| Größe (metrisch) | 3,2 mm Außendurchmesser Anschlussstück |
| Gewindegröße | GL 45 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | HPLC-Systeme |
| Typ | Sicherheitskappe |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |