Learn More
Sartorius Safety Weighing Cabinet without Filtration
Artikelnummer. p-7228444 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Breite (metrisch):
500 mm
750 mm
Länge (metrisch):
890 mm
900 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16687293
Marke: Sartorius SWC900NF
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Safety Weighing Cabinets ensure a safe working environment for laboratory staff without sacrificing ergonomics or precision in weighing. Personnel safety and reliable weighing results from a single source.
  • Zum Schutz der Gesundheit aller Labormitarbeiter beim Wiegen von gefährlichen Stoffen in Pulverform müssen geeignete Schutzmaßnahmen getroffen werden.
  • Der Sartorius SWC Sicherheitswägeschrank zeichnet sich gegenüber herkömmlichen Laborabzügen durch große Vorzüge in Design und Konstruktion aus.
    • Der SWC erzeugt einen geschlossenen Bereich rund um die Laborwaage, der das Entweichen von Luft oder feinpudrigen Partikeln in den Arbeitsbereich des Anwenders verhindert.
    • Gleichzeitig sorgen die konstante Lufteinströmgeschwindigkeit und die spezielle Schrankkonstruktion für einen praktisch turbulenzfreien Luftstrom und somit für konsistente und wiederholbare Wägeergebnisse.
    • Waage und Wägeschrank sind perfekt aufeinander abgestimmt.
    • Sartorius konnte mit dem SWC Sicherheitswägeschrank zwei bisher widersprüchliche Anforderungen vereinen: maximaler Personenschutz und zuverlässige Wägeergebnisse.
    • Maximaler Personenschutz: Geschlossener Bereich rund um die Laborwaage, der das Entweichen von Luft oder feinpudriger Partikeln in den Arbeitsbereich des Anwenders verhindert
    • Zuverlässige Wägeergebnisse: Luftstrom ist praktisch turbulenzfrei, konsistente und wiederholbare Wägeergebnisse.
    • Aus transparentem Acrylglas mit perfekter Sicht auf die Waage und die abzuwiegenden Proben
    • Die äußerst stabile Basis aus schwarzem Granit absorbiert Schwingungen
    • Kontaminiertes Material kann sicher in einem Doppelbeutelsystem entsorgt werden
    • Kalibriertes Luftstrom-Alarmsystem mit Audit-Trail-Funktion gibt Alarm, wenn die Luftstromgeschwindigkeit unter einen definierten Wert sinkt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Acrylglas
Länge (metrisch) 890 mm
Breite (angloamerikanisch) 19,7 in.
Breite (metrisch) 500 mm