Learn More
SCAT Safety Waste Cap 'LISA', V3.0, Blindstopfen
Der Safety Waste Cap LISA, V3.0 Blindstopfen ist ein Zubehör, das zum sicheren Schließen von nicht verwendeten Gewindebohrungen in Geräten für die sichere Entsorgung von flüssigen HPLC/UHPLC-Abfällen geeignet ist.
Marke: SCAT 350110
41.50 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23290" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.31100kg
Beschreibung
- Zubehör für Safety Waste Cap 'LISA,' V3.0
- Zum Ausdehnen und Befestigen verschiedener Komponenten wie Trichter
- Hergestellt aus PTFE für optimale chemische Beständigkeit
Spezifikation
Nicht elektrisch leitfähig | |
M30x35. | |
PTFE |
Blindstopfen, Satelliten | |
HPLC-/UHPLC-Systeme |