Learn More
SCAT Safety Waste Cap 'LISA', V3.0, Blindstopfen
Der Safety Waste Cap LISA, V3.0 Blindstopfen ist ein Zubehör, das zum sicheren Schließen von nicht verwendeten Gewindebohrungen in Geräten für die sichere Entsorgung von flüssigen HPLC/UHPLC-Abfällen geeignet ist.
Marke:  SCAT 107680
29.02 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23290" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02900kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17316429
  • 37.60 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zubehör für Safety Waste Cap 'LISA,' V3.0
  • Zum Ausdehnen und Befestigen verschiedener Komponenten wie Trichter
  • Hergestellt aus PTFE für optimale chemische Beständigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Elektrisch leitfähig
GL14.
PTFE
Blindstopfen
HPLC-/UHPLC-Systeme