Learn More
3M™ Safety-Walk Dichtungsstoff für Kanten
Flüssiges, lösungsmittelbasiertes Versiegelungsgerät, das die freiliegenden Kanten von rutschfesten Klebebändern und Trittflächen vor übermäßiger Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten schützt.
Marke:  3M™ 7100244310
Artikelnummer. 17267610
  • 630.00 € / 12 Flaschen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Schützt freiliegende Kanten von rutschfesten Klebebändern und Trittflächen
  • Schützt Oberflächen vor übermäßiger Feuchtigkeit und Flüssigkeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
150 ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
3M™ Safety-Walk Dichtungsstoff für Kanten > 150 mL