Learn More
Notrax Safety Stance™ High Quality Anti-Fatigue Matting
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
102 x 66 cm
163 x 97 cm
315 x 97 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hochwertige Matte gegen Ermüdung für den Einsatz in Bereichen, in denen häufig Öl verschüttet wird
- Abflusslöcher und Erhöhungen sorgen für Belüftung und ermöglichen das Ableiten von Flüssigkeiten und Verschmutzungen, sodass eine trockene und saubere Oberfläche entsteht
- Zusammensetzung aus 100 % Nitrilkautschuk, ausgelegt für die Beständigkeit gegen Industrieöle und aggressive Chemikalien
- Geeignet für den Mehrschichtbetrieb
- Ergonomisches Design dank einer strapazierfähigen, 22 mm dicken Arbeitsplattform
- Gut sichtbare orangefarbene Ränder aus Nitrilkautschuk auf 3 Seiten sorgen für zusätzliche Sicherheit
- Aggressive, rutschfeste Oberfläche
- Die Reinigung mit Detergens und einem Wasserstrahl wird für eine längere Lebensdauer empfohlen
- Die Matten in Standardgröße lassen sich einfach verlegen, sodass keine Installation erforderlich ist
- Kein Verrutschen
- Frei von Silikonen, daher sicher zur Lackierung von Fahrzeugen
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B) | 102 x 66 cm |
| Farbe | Schwarz/Orange |
| Länge (angloamerikanisch) | 3,3 ft. |
| Länge (metrisch) | 102 cm |
| Material | Naturkautschuk |
| Typ | Matten für Industrie und Gewerbe |
| Breite (metrisch) | 66 cm |