Learn More
Notrax Safety Stance™ High Quality Anti-Fatigue Matting
Artikelnummer. 17752198
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
102 x 66 cm
163 x 97 cm
315 x 97 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17752198
Marke: Notrax 549S3864OB
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Notrax Safety Stance™ High Quality Anti-Fatigue Matting - High quality anti-fatigue matting for use in areas where there can be frequent oil spilling. Drainage holes and raised studs provide aeration and allow fluids and debris to fall through, leaving a dry and tidy top surface.
  • Hochwertige Matte gegen Ermüdung für den Einsatz in Bereichen, in denen häufig Öl verschüttet wird
  • Abflusslöcher und Erhöhungen sorgen für Belüftung und ermöglichen das Ableiten von Flüssigkeiten und Verschmutzungen, sodass eine trockene und saubere Oberfläche entsteht
  • Zusammensetzung aus 100 % Nitrilkautschuk, ausgelegt für die Beständigkeit gegen Industrieöle und aggressive Chemikalien
  • Geeignet für den Mehrschichtbetrieb
  • Ergonomisches Design dank einer strapazierfähigen, 22 mm dicken Arbeitsplattform
  • Gut sichtbare orangefarbene Ränder aus Nitrilkautschuk auf 3 Seiten sorgen für zusätzliche Sicherheit
  • Aggressive, rutschfeste Oberfläche
  • Die Reinigung mit Detergens und einem Wasserstrahl wird für eine längere Lebensdauer empfohlen
  • Die Matten in Standardgröße lassen sich einfach verlegen, sodass keine Installation erforderlich ist
  • Kein Verrutschen
  • Frei von Silikonen, daher sicher zur Lackierung von Fahrzeugen
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 163 x 97 cm
Farbe Schwarz/Orange
Länge (angloamerikanisch) 5,3 ft.
Länge (metrisch) 163 cm
Material Naturkautschuk
Typ Matten für Industrie und Gewerbe
Breite (metrisch) 97 cm