Learn More
Notrax Safety Stance™ Verbindungsstück, schwarz
Notrax Safety Stance™ Verbindungsstück, schwarz – Hochwertige Matte gegen Ermüdung für den Einsatz in Bereichen, in denen häufig Öl verschüttet wird. Abflusslöcher und Erhöhungen sorgen für Belüftung und ermöglichen das Ableiten von Flüssigkeiten und Verschmutzungen, sodass eine trockene und saubere Oberfläche entsteht.
Marke:  Notrax 549K0012BL
Artikelnummer. 17722198
  • 10.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hochwertige Matte gegen Ermüdung für den Einsatz in Bereichen, in denen häufig Öl verschüttet wird
  • Abflusslöcher und Erhöhungen sorgen für Belüftung und ermöglichen das Ableiten von Flüssigkeiten und Verschmutzungen, sodass eine trockene und saubere Oberfläche entsteht
  • Zusammensetzung aus 100 % Nitrilkautschuk, ausgelegt für die Beständigkeit gegen Industrieöle und aggressive Chemikalien
  • Geeignet für den Mehrschichtbetrieb
  • Ergonomisches Design dank einer strapazierfähigen, 22 mm dicken Arbeitsplattform
  • Gut sichtbare orangefarbene Ränder aus Nitrilkautschuk auf 3 Seiten sorgen für zusätzliche Sicherheit
  • Aggressive, rutschfeste Oberfläche
  • Die Reinigung mit Detergens und einem Wasserstrahl wird für eine längere Lebensdauer empfohlen
  • Die Matten in Standardgröße lassen sich einfach verlegen, sodass keine Installation erforderlich ist
  • Kein Verrutschen
  • Frei von Silikonen, daher sicher zur Lackierung von Fahrzeugen
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
30 cm
Matten für Industrie und Gewerbe
11,8 in.
Naturkautschuk
3 cm