Learn More
SCAT Ausgießer
Artikelnummer. p-7236270 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Click to view available options
Verschlussgröße:
S55.
S60/61
S70/71
Beschreibung:
Befestigt
Flexibel
Starr
Starr mit Belüftung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10399309
Marke: SCAT 610500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sicherheitsausgießer mit integrierter Schraubkappe zum sicheren Ausgießen von Flüssigkeiten.
  • Geeignet für Politainer Abfallbehälter
  • Flexible und starre Ausführungen erhältlich
  • Für die üblichen Kanistergewinde S55, S60/61 und S40/71
  • Aus hochwertigem PEHD- oder elektrisch leitfähigem PEHD-EC-Material mit zusätzlicher Belüftung
  • Spezifikation
    Verschlussgröße S55.
    Beschreibung Starr
    Auskleidungsmaterial HDPE
    Zur Verwendung mit (Geräte) Kanister, Behälter und Flaschen
    Material HDPE
    Produkttyp Sicherheitstülle