Learn More
Brady™ Sicherheitsschild COVID-19 Empfang
Eine effiziente Lösung mit klaren Sicherheitshinweisen zur einfachen Kommunikation von Maßnahmen gegen COVID19 in Arbeitsbereichen.
18.90 € - 20.00 €
Spezifikation
Material | Laminiertes Polyester |
---|---|
Montageart | Selbstklebend |
Abmessungen (L x B) | 262 x 371 mm (B x H) |
Produktcode | Marke | Sprachen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sprachen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16506404
|
Brady™
306809 |
Spanisch |
18.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16516404
|
Brady™
306810 |
Italienisch |
19.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16516444
|
Brady™
306850 |
Norwegisch | N/A | ||||||
16566394
|
Brady™
306805 |
Holländisch |
19.75 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
16566424
|
Brady™
306835 |
Dänisch |
19.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16576394
|
Brady™
306806 |
Französisch |
19.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16576424
|
Brady™
306836 |
Finnisch |
19.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16586394
|
Brady™
306807 |
Deutsch |
19.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16586424
|
Brady™
306837 |
Schwedisch |
19.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16596394
|
Brady™
306808 |
Deutsch |
20.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Bietet klare, visuelle Kommunikation, wo es darauf ankommt
- Hebt die Verwendung eines angemessenen persönlichen Schutzes hervor
- Kommuniziert einfach soziale Distanzierung und Hygiene
Spezifikation
Laminiertes Polyester | |
Selbstklebend | |
262 x 371 mm (B x H) |