Learn More
Brady™ Sicherheitsschild COVID-19 Allgemeine Sicherheitsinformationen
Eine effiziente Lösung mit klaren Sicherheitshinweisen zur einfachen Kommunikation von Maßnahmen gegen COVID19 in Arbeitsbereichen.
18.90 € - 20.45 €
Spezifikation
Material | Laminiertes Polyester |
---|---|
Montageart | Selbstklebend |
Abmessungen (L x B) | 371 x 262 mm (B x H) |
Produktcode | Marke | Sprachen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sprachen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16506414
|
Brady™
306819 |
Deutsch |
20.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16516414
|
Brady™
306820 |
Deutsch |
20.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16526414
|
Brady™
306821 |
Spanisch | N/A | ||||||
16526434
|
Brady™
306841 |
Dänisch | N/A | ||||||
16536414
|
Brady™
306822 |
Italienisch |
19.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16536434
|
Brady™
306842 |
Finnisch | N/A | ||||||
16536444
|
Brady™
306852 |
Norwegisch | N/A | ||||||
16546434
|
Brady™
306843 |
Schwedisch |
19.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16586404
|
Brady™
306817 |
Holländisch |
19.75 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
16596404
|
Brady™
306818 |
Französisch |
19.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Bietet klare, visuelle Kommunikation, wo es darauf ankommt
- Hebt die Verwendung eines angemessenen persönlichen Schutzes hervor
- Kommuniziert einfach soziale Distanzierung und Hygiene
Spezifikation
Laminiertes Polyester | |
Selbstklebend | |
371 x 262 mm (B x H) |