Learn More
Ekastu Safety™ Schutzhandschuhe
Click to view available options
Größe:
9
10
Länge (metrisch):
28 cm
35 cm
40 cm
60 cm
Beschreibung
- Klassifikation der Kategorie 3
- Farbe: grün
- Vollständig beschichtet mit Polyvinylchlorid (PVC)
- Mit Baumwolle gefüttert und extrem abriebfest
- Langlebig durch Doppeleintauchverfahren
- Schutz vor mechanischen Risiken und bestimmten Chemikalien wie Fetten, Ölen sowie den meisten Säuren und Basen
- Leichtere Palpation für bis zu 50 % weniger Handermüdung
- Maximale Abriebfestigkeit nach DIN EN 388
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | DIN EN 388 |
Klassifikation | Kategorie 3 |
Coating Material | PVC |
Farbe | Grün |
Einwegprodukt | Nein |
Material | Nitril |
Gepudert | Puderfrei |
Produkttyp | Handschuhe |
Größe | 10 |
Sterilität | Unsteril |