Learn More
Kimberly-Clark™ KleenGuard™
Click to view available options
Linsenfärbung:
Bernsteinfarben
Beschreibung
- Die Schutzbrillen in gesichtsformgerechtem Design mit gelben Sichtscheiben sorgen für klare Sicht bei helleren oder dunkleren Lichtverhältnissen, insbesondere bei Präzisionsarbeiten
- Entspricht folgender Sicherheitsnorm: EN166:2001 1F für Sicherheit
- Entspricht folgender Sicherheitsnorm: EN166:2001 Stufe F für Aufprallschutz
- Entspricht folgender Sicherheitsnorm: EN166:2001 Klasse 1 für optische Klarheit
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Recycelbar
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 166:2001 1F für Sicherheit, EN166:2001 Stufe F für Stoßfestigkeit und EN166:2001 Klasse 1 für optische Klarheit. |
Linsenbeschichtung | UV-behandelt |
Linsenfärbung | Bernsteinfarben |
Produkttyp | Schutzbrillen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Besseres Sehen bei schlechten Lichtverhältnissen oder dunkleren Bedingungen bei der Arbeit an Präzisionsaufgaben |
Anzahl pro Packung | 12/Packung |
Gewicht (metrisch) | 0.324 kg |
Material | Plastic |
Einwegprodukt | Reusable |
Lens Material | Plastic |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ KleenGuard™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur