Learn More
BTX™ Safety Dome for Electroporation Cuvettes
Ensure safe delivery of HV electrical pulses to cuvettes and chambers with the Safety Dome for Electroporation Cuvettes.
1370.00 € - 1390.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Elektroporation |
---|---|
Spannung | 3000 VDC, 250 VAC |
Enthält | Nur Sicherheitshaube |
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | 41 bis 104 °F |
Bereich der Impulslänge | 10 μs bis 10 s |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15487360
|
BTX™
452020 |
BTX Gemini SC Elektroporator |
1390.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15497360
|
BTX™
452021 |
BTX GEMINI X2, ECM630, ECM830 |
1370.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Safety dome plugs directly into generator
- Holds two cuvettes
- Safety swing shield secures cuvettes in holder
Spezifikation
Elektroporation | |
Nur Sicherheitshaube | |
10 μs bis 10 s | |
Je 1 | |
1 kg | |
-10°bis +70 °C |
3000 VDC, 250 VAC | |
41 bis 104 °F | |
5°bis 40 °C | |
2,3 lb. | |
Unsteril | |
Exponenzielle Zerfallwelle, Rechteckwelle |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BTX™ Safety Dome for Electroporation Cuvettes