Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige Glaskörbe mit breitem Hals und geraden Seiten, Sicherheitsbeschichtung, mit weißen Polypropylenverschlüssen
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
8 oz.
16 oz.
32 oz.
Kapazität (metrisch):
240 ml
480 ml
950 ml
Beschreibung
- Beschichtet mit Plastisol
- Bruchsichere Beschichtung verringert die Bruchgefahr
- Bei einem Bruch hält die Sicherheitsbeschichtung den Inhalt so lange, bis die Flasche entsorgt werden kann
- Die rutschfeste Beschichtung sorgt auch für eine höhere Stabilität bei Nässe oder Trockenheit
- Nicht autoklavierbar
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 240 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 8 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 67 mm |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 57 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben, mit Plastisolbeschichtung für mehr Sicherheit, einfacheres Greifen und höhere Bruchfestigkeit |
Enthält | Kappe |
Höhe (metrisch) mit Verschluss | 92 mm |
Material | Glas |
Menge | 12 |