Learn More
Fisherbrand™ Sicherheitsbeschichtete, transparente, runde braune Boston-Glasflaschen mit weißen Polypropylenkappen
Artikelnummer. 16154497
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
4 oz.
8 oz.
16 oz.
32 oz.
Kapazität (metrisch):
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Verschlussauskleidung:
PTFE/Polyethylenschaum
Kalknatronglas Typ III ist ideal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben mit Sicherheitsbeschichtung aus Plastisol ist leichter zu greifen und schwer zu brechen.
  • Beschichtet mit Plastisol
  • Bruchsichere Beschichtung verringert die Bruchgefahr
  • Bei einem Bruch hält die Sicherheitsbeschichtung den Inhalt so lange, bis die Flasche entsorgt werden kann
  • Die rutschfeste Beschichtung sorgt auch für eine höhere Stabilität bei Nässe oder Trockenheit
  • Nicht autoklavierbar
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 120 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Bernsteinfarben
Außendurchmesser (metrisch) Hals 20 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 12 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 115 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 24
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 22-400
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 112 mm
Produkttyp Sicherheitsbeschichtete runde Flasche
Verschlussauskleidung PTFE/Polyethylenschaum
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 22 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 48 mm