Learn More
Fisherbrand™ Sicherheitsbeschichtete braune Boston-Rundglasflaschen mit schwarzen Phenolkappen
Artikelnummer. 16174497
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
4 oz.
8 oz.
16 oz.
32 oz.
Kapazität (metrisch):
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Kalknatronglas Typ III ist ideal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben mit Sicherheitsbeschichtung aus Plastisol ist leichter zu greifen und schwer zu brechen.
  • Beschichtet mit einer Schicht Kunststoff
  • Die Kunststoffbeschichtung hält die Substanz solange zusammen, bis die zerbrochene Flasche ordnungsgemäß entsorgt werden kann.
  • Einfach zu greifen und schwer zu brechen
  • Die Flaschen haben einen runden Körper, abgerundete Schultern und eine schmale Schraubhalsöffnung.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 120 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Bernsteinfarben
Außendurchmesser (metrisch) Hals 20 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 12 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 115 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 24
Verschlussfarbe Schwarz
Halsausführung 22-400
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 112 mm
Produkttyp Sicherheitsbeschichtete runde Flasche
Verschlussauskleidung Polyethylen-Konus
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 22 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 48 mm