Learn More
SCAT HPLC Safety Caps
GREENER_CHOICE
Die SCAT Safety Caps bieten maximale Sicherheit für Ihre HPLC-Lösungsmittelversorgung. Entnehmen Sie Ihre Lösungsmittel sicher aus Flaschen und Behältern, ohne gefährlichen Gasen und Lösungsmitteldämpfen ausgesetzt zu sein.
Marke:  SCAT 107742
113.36 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16554170
  • 139.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hochwertige Materialien gewährleisten maximale Sicherheit für Labor und Personal
  • Um 360° drehbare und mit bis zu 200 °C autoklavierbare Schraubkappe für maximale Flexibilität
  • Stabile Konstruktion für höchste Sicherheit und einfache Handhabung
  • Chemisch beständig gegen aggressive organische Lösungsmittel
  • Ansprechendes Design und klare Anordnung der Anschlüsse
  • Verbessertes Design für einfachen Anschluss von Kapillaren in verschiedenen Farben
  • Kostenloses Luftventil mit Wechselanzeige, das in jeder SafetyCap enthalten ist
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Laborflaschen
PTFE
Sicherheitskappe III
HPLC-Systeme
3 PFA-Anschlüsse mit 3,2 mm Außendurchmesser, 1 Luftventil
GLS40.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
SCAT HPLC Safety Caps > HPLC-Sicherheitskappen; Typ: Sicherheitskappe III, Gewindegröße (metrisch): GL/S40; umfasst: 3 PFA-Anschlüsse mit 3,2 mm Außendurchmesser, 1 Luftventil; zur Verwendung mit (Ausrüstung): Laborflaschen