Learn More
DuPont™ Safespec™ Tyvek™ Classic Xpert™ Schutzanzüge (Modell CHF5 HDPE)
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
5X-Large
6X-Large
7X-Large
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
25 Stück
Beschreibung
Aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte. Der Dupont™ Tyvek™ Classic Xpert Overall mit Kapuze ist luft- und wasserdampfdurchlässig, weist jedoch wasserbasierte Flüssigkeiten ab und schafft eine ausgezeichnete Barriere gegen feine Partikel und Fasern.
- Robust und leicht
- 3-teilige Kapuze für optimalen Halt an Kopf und Gesicht beim Drehen
- Kapuze, Bündchen und Knöchel elastisch sowie eingeklebter Elastikeinsatz an der Taille
- Großzügiger Schrittbereich für mehr Bewegungsfreiheit
- Großer, leicht zu greifender Reißverschlussgriff
- Sehr geringe innere Leckage durch optimierte Ausführung
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | 6X-Large |
| Farbe | Weiß |
| Verschlusstyp | Reißverschluss |
| Saumtyp | Genäht |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-5 |
Der Anwender sollte die Risikobewertung durchführen, um den erforderlichen Schutz zu bestimmen.