Learn More
DuPont™ Safespec™ Tyvek™ Classic Xpert™ Schutzanzüge (Modell CHF5 HDPE)
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
5X-Large
6X-Large
7X-Large
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
25 Stück
Beschreibung
Aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte. Der Dupont™ Tyvek™ Classic Xpert Overall mit Kapuze ist luft- und wasserdampfdurchlässig, weist jedoch wasserbasierte Flüssigkeiten ab und schafft eine ausgezeichnete Barriere gegen feine Partikel und Fasern.
- Robust und dennoch leicht (<180 g pro Kleidungsstück)
- Kapuze, Bündchen und Knöchel elastisch sowie eingeklebter Elastikeinsatz an der Taille
- Großzügiger Schrittbereich für mehr Bewegungsfreiheit
- Großer, leicht zu greifender Reißverschlussgriff
- 3-teilige Kapuze für optimale Anpassung beim Drehen des Kopfes
- Weiß, erhältlich in den Größen S bis XXXL
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schutzanzug mit Kapuze |
| Größe | 3XL |
| Material | Tyvek Flashspun HDPE |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Ja |
| Taillenform | Gummizug im Rücken |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch |
| Flaschenhalstyp | Mit Kapuze |
| Hood Type | 3-teilig |
| Mehr anzeigen |
Der Anwender sollte die Risikobewertung durchführen, um den erforderlichen Schutz zu bestimmen.