Learn More
DuPont™ Safespec™ Tyvek™ Classic Xpert™ Schutzanzüge (Modell CHF5 HDPE)
Aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte. Der Dupont™ Tyvek™ Classic Xpert Overall mit Kapuze ist luft- und wasserdampfdurchlässig, weist jedoch Flüssigkeiten und Aerosole auf Wasserbasis ab und bietet eine ausgezeichnete Barriere gegen feine Partikel und Fasern.
Marke: DuPont™ D14663986
703.03 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21990" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte. Der Dupont™ Tyvek™ Classic Xpert Overall mit Kapuze ist luft- und wasserdampfdurchlässig, weist jedoch wasserbasierte Flüssigkeiten ab und schafft eine ausgezeichnete Barriere gegen feine Partikel und Fasern.
- Robust und dennoch leicht (<180 g pro Kleidungsstück)
- Kapuze, Bündchen und Knöchel elastisch sowie eingeklebter Elastikeinsatz an der Taille
- Großzügiger Schrittbereich für mehr Bewegungsfreiheit
- Großer, leicht zu greifender Reißverschlussgriff
- 3-teilige Kapuze für optimale Anpassung beim Drehen des Kopfes
- Weiß, erhältlich in den Größen S bis XXXL
Spezifikation
Schutzanzug mit Kapuze | |
Tyvek™ Flashspun HDPE | |
Ja | |
Elastisch | |
Mit Kapuze | |
Selbstverriegelnder Reißverschluss mit Abdeckleiste | |
Kategorie III, Typ 5-B und 6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 | |
Pharmazeutische Handhabung, chemische Verarbeitung, Öl- und Gasindustrie, allgemeine Wartung und Betrieb, automatische Spritzlackierung und viele andere. |
XL | |
Weiß | |
Gummizug im Rücken | |
Elastisch | |
3-teilig | |
Genäht | |
108 bis 116 cm | |
Classic Xpert |
Der Anwender sollte die Risikobewertung durchführen, um den erforderlichen Schutz zu bestimmen.