Learn More
Brady™ SafeKey Padlocks - Nylon with 38 mm Steel Shackle, Keyed Alike
The ultimate locks for all of your safety and security needs.
67.80 €
Spezifikation
Produkttyp | Vorhängeschlösser mit Schlüssel |
---|---|
Schlüsseltyp | Gleiche Schlüssel |
Material | Nylon |
Durchmesser (angloamerikanisch) Bügel | 0,25 in |
Durchmesser (metrisch) Bügel | 6,4 mm |
Produktcode | Marke | Menge | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17160331
|
Brady™
150294 |
3/Packung | Schwarz |
67.80 €
3 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17160351
|
Brady™
150317 |
3/Packung | Blau |
67.80 €
3 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17150281
|
Brady™
150228 |
3/Packung | Braun |
67.80 €
3 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17130371
|
Brady™
150341 |
3/Packung | Grün |
67.80 €
3 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17160281
|
Brady™
150229 |
3/Packung | Violett |
67.80 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17170311
|
Brady™
150271 |
3/Packung | Rot |
67.80 €
3 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17120371
|
Brady™
150340 |
3/Packung | Weiß |
67.80 €
3 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17190291
|
Brady™
150246 |
3/Packung | Gelb |
67.80 €
3 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Compliments the Brady™ SafeKey Padlock range and have the same features
- The new designed and innovative keying mechanism provides you much more unique key possibilities than a conventional standard safety padlock, without sacrificing a secure lockout
- The unique lock mechanism is insulated and non-conductive to protect workers from shocks when key is inserted
- The lock mechanism has 6 precision steel tumbler blades for a high number of key differences and tamper resistance
- Locks are lightweight and resist impact, temperature, chemicals and corrosion
- Their non-conductive, non-sparking body features a ribbed design for easier gripping and handling
- The colour-matched key and lock body allows a fast identification in the application
- 1 key supplied with each lock
- Key retaining (Key won’t release until the padlock shackle is securely closed)
- Custom keying, engraving, charting, Master Key and Grand Master Key are available
Spezifikation
Vorhängeschlösser mit Schlüssel | |
Nylon | |
6,4 mm | |
38 mm | |
6 | |
1,3 in. | |
33 mm |
Gleiche Schlüssel | |
0,25 in | |
1,5 in. | |
Stahl | |
1,5 in. | |
38 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ SafeKey Padlocks - Nylon with 38 mm Steel Shackle, Keyed Alike