Learn More
Brady™ SafeKey Vorhängeschlösser, Aluminium
Click to view available options
Farbe:
Blau
Braun
Gelb
Grün
Orange
Rot
Schwarz
Silber
Violett
Menge:
6/Packung
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Die Vorhängeschlösser von Brady™ aus massivem Aluminium und Stahlbügel mit sind leicht und robust.
- Ergänzen die Palette von Brady™ SafeKey Vorhängeschlössern und haben dieselben Funktionen.
- Die Schlösser sind chemikalien- und korrosionsbeständig.
- Der einzigartige Verriegelungsmechanismus ist isoliert und hat 6 Präzisionsstahl-Zuhaltungsspitzen für eine hohe Anzahl von Schlüsselunterschieden und Manipulationsschutz.
- Die farblich abgestimmten Schlüssel und Schlosskörper ermöglichen eine schnelle Identifizierung bei der Anwendung.
- Jedes Schloss wird mit 1 Schlüssel geliefert.
- Benutzerdefinierte Schlüsselverwendung, Gravur, Dokumentation, Hauptschlüssel und Generalhautschlüssel sind verfügbar.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Vorhängeschlösser mit Schlüssel |
| Schlüsseltyp | Verschiedene Schlüssel |
| Alternate Part Number | ALU-YLW-76ST-KD |
| Farbe | Gelb |
| Material | Eloxiertes Aluminium |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Bügel | 0,25 in |
| Durchmesser (metrisch) Bügel | 6,4 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) Bügel | 3 in. |
| Höhe (metrisch) Bügel | 76 mm |
| Material (Shackle) | Stahl |
| Mehr anzeigen |