Learn More
Brady™ SafeKey Vorhängeschlösser, Aluminium
Artikelnummer. 17160271
Click to view available options
Farbe:
Blau
Braun
Gelb
Grün
Orange
Rot
Schwarz
Silber
Violett
Menge:
6/Packung
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 17160271
Marke: Brady™ 150216
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die SafeKey Aluminium Vorhängeschlösser von Brady sind eine äußerst leistungsstarke und robuste Sicherheitslösung für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.
  • Die Vorhängeschlösser von Brady™ aus massivem Aluminium und Stahlbügel mit sind leicht und robust.
  • Ergänzen die Palette von Brady™ SafeKey Vorhängeschlössern und haben dieselben Funktionen.
  • Die Schlösser sind chemikalien- und korrosionsbeständig.
  • Der einzigartige Verriegelungsmechanismus ist isoliert und hat 6 Präzisionsstahl-Zuhaltungsspitzen für eine hohe Anzahl von Schlüsselunterschieden und Manipulationsschutz.
  • Die farblich abgestimmten Schlüssel und Schlosskörper ermöglichen eine schnelle Identifizierung bei der Anwendung.
  • Jedes Schloss wird mit 1 Schlüssel geliefert.
  • Benutzerdefinierte Schlüsselverwendung, Gravur, Dokumentation, Hauptschlüssel und Generalhautschlüssel sind verfügbar.
Spezifikation
Produkttyp Vorhängeschlösser mit Schlüssel
Schlüsseltyp Verschiedene Schlüssel
Alternate Part Number ALU-BLK-76ST-KD6PK
Farbe Schwarz
Material Eloxiertes Aluminium
Durchmesser (angloamerikanisch) Bügel 0,25 in
Durchmesser (metrisch) Bügel 6,4 mm
Höhe (angloamerikanisch) Bügel 3 in.
Höhe (metrisch) Bügel 76 mm
Material (Shackle) Stahl
Anzahl Stifte 6
Menge 6/Packung
Breite (angloamerikanisch) 1,5 in.
Breite (angloamerikanisch) Bügel 1,3 in.
Breite (metrisch) 38 mm
Breite (metrisch) Bügel 33 mm