Learn More
Kolmi Hopen™ SafeFeet Große Überschuhe für Medizin und Industrie
Alle ansehen Medicom Produkte
Click to view available options
:
Medizinische und industrielle Überschuhe; Zertifizierungen/Konformität: (EU) 2017/745; Abmessungen (L x B): 380 x 190 mm; Farbe: Blau; Einweg: Ja zur Verwendung mit (Anwendung): Medizin, Industrie; Material: Polypropylen
Beschreibung
- 100 % Polypropylen-Spinnvlies, Vlies
- Weiches und widerstandsfähiges Material
- Anbringen durch Kleben
- Elastischer Knöchelschutz
- Hergestellt in Frankreich
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | Groß |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Ja |
| Modell | H03602A |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Medizin, Industrie |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | (EU) 2017/745 |
| Verpackungsmenge | 500 Packungen |
| Abmessungen (L x B) | 380 x 190 mm |