Learn More
Eppendorf™ Mikro-Reaktionsgefäß Safe Lock
Diese Mikroröhrchen aus Polypropylen eignen sich für verschiedenste Anwendungen. Eppendorf™ Mikroteströhrchen Safe Lock verfügen über einen Eppendorf Safe-Lock Deckel mit Scharnieren für außergewöhnlichen Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen während der Inkubation und Lagerung.
Marke: Eppendorf™ 0030120205
91.01 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21938" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Eppendorf Klappdeckel mit Sicherheitsverschluss verhindert eine ungewollte Öffnung des Deckels während der Inkubation und Aufbewahrung
- Polypropylen verfügt über hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, mechanische Belastungen und extreme Temperaturen
- Ohne Formentrennmittel, Weichmacher oder Biozide hergestellt, die sich negative auf Bioassays auswirken könnten
- g-Safe™: Hervorragende Stabilität bei der Zentrifugation bis 30,000 × g verhindert Probenverlust durch Röhrchenbruch und bietet zusätzliche Sicherheit bei der Arbeit mit gefährlichen Proben
- Präzise Versiegelung des Deckels für minimale Verdampfungsraten bei der langfristigen Lagerung
- Großer Deckel und Seitenfläche für einfache Markierung mattiert
- Garantierte Funktionalität von -86 bis +100 °C
- Im offenen Zustand autoklavierbar (121 °C, 20 min)
- In chargenzertifiziertem Reinheitsgrad PCR-rein, Eppendorf forensische DNA-Gütegrad und Biopur Qualität erhältlich
- Lieferbar in Eppendorf Protein und DNA LoBind-Material für maximale Rückgewinnung bei wertvollen Proben
Spezifikation
2 ml | |
Polypropylen | |
–86 bis 100 ° °C |
Gelb | |
1000/Packung |