Learn More
Fisherbrand™ Saddle Stool
The saddle stool enables ergonomic sitting even with frequent changes of position. Thanks to the intuitive seat height adjustment, it can be easily adapted to elevated workstations and different body heights.
309.09 €
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
30276792
|
Fisherbrand™
9473L-MG02 |
Blue |
309.09 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30276793
|
Fisherbrand™
9473L-MG01 |
309.09 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||||
Beschreibung
- Laboratory saddle stool
- Seat height 540-800 mm.
- Comfortable saddle seat, supports the natural S-shape of the spine.
- 3-zone upholstery foam for optimum pressure distribution.
- 3D seat dynamics to ensure active, dynamic sitting.
- Particularly small aluminium base with a diameter of 540 mm and large castors for high mobility.
- Hygienic Design.
- The stool is designed to collect no dirt and to be easy to clean.
Spezifikation
Saddle Stool | |
Steel | |
Stool |
Meets biosafety level S1 and S2, GMP compliant
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Saddle Stool