Learn More
Thermo Scientific™ Sabouraud-Dextrose-Agar (dehydriert)
Identifizieren Sie mit dem sauren Thermo Scientific™ Oxoid™ Sabouraud-Dextrose-Agar Dermatophyten sowie andere Pilze und Hefen.
Marke:  Thermo Scientific™ CM0041T
1283.60 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10566143
  • 2345.00 € / 5 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Mit dem sauren Thermo Scientific™ Oxoid™ Sabouraud-Dextrose-Agar können Sie Dermatophyten sowie andere Pilze und Hefen in klinischen Proben und Umweltproben identifizieren. Der niedrige pH-Wert begünstigt das Wachstum von Pilzen und hemmt gleichzeitig das Wachstum von Bakterien in gemischten Proben. Pilze behalten ihr typisches Aussehen in der Kultur bei und können daher anhand makroskopischer Standardeigenschaften leicht identifiziert werden.
Kultivieren und unterscheiden Sie Pilze mit dem Oxoid Sabouraud-Dextrose-Agar, eine Modifikation des Sabouraud-Agars (Carlier1). Das Medium wird häufig mit Antibiotika zur Isolierung von pathogenen Pilzen aus Material mit einer großen Anzahl anderer Pilze oder Bakterien verwendet.
Georg et al.2 gaben 0.5 g Cycloheximid, 20,000 Einheiten Penicillin und 40,000 Einheiten Streptomycin aseptisch zu jedem Liter des autoklavierten, gekühlten Mediums hinzu. Cryptococcus neoformans, Aspergillus fumigatus und Allerscheria boydii sind empfindlich gegenüber Cycloheximid; Actinomyces bovis und Nocardia asteroides sind empfindlich gegenüber Penicillin und Streptomycin. Alternativ können 0.4 g Chloramphenicol und 0.05 g Cycloheximid vor der Autoklavierung zu jedem Liter des rekonstituierten Mediums hinzugegeben werden (Ajello3). Die gleichen Mikroorganismen reagieren auf diese neue Kombination (siehe „Dermasel-Selektiv-Supplement SR0075E“).
Williams Smith und Jones4 setzten Oxoid Sabouraud-Dextrose-Agar mit 20,000 Einheiten Penicillin und 0.04 g Neomycin pro Liter zur Zählung der Hefen im Verdauungstrakt des Schweins ein. Hantschke5 verwendete Colistin, Novobiocin und Cycloheximid zur Isolierung von Candida albicans. Dolan6 verwendete Gentamicin, Chloramphenicol und Cycloheximid zur selektiven Isolierung von pathogenen Pilzen.
Oxoid Sabouraud-Dextrose-Agar kann auch als Basis eines Pagano-Levin-Mediums7 für die Isolierung von Candida albicans verwendet werden. 0.1 g Triphenyltetrazoliumchlorid (als gefilterte sterilisierte Lösung) wird zu jedem Liter des autoklavierten geschmolzenen Mediums hinzugegeben, das auf 55 °C gekühlt wurde. Durch die Zugabe von Antibiotika wirkt das Medium, wie oben beschrieben, normalerweise hemmend auf die meisten nicht pathogenen Pilze und Bakterien. Nach der Inkubation für drei Tage bei 25 °C sind Candida albicans-Kolonien unpigmentiert oder blassrosa, während andere Candida-Arten und andere Pilze Kolonien mit einem tieferen rosa oder rot bilden. Der Test ist für Screening-Zwecke geeignet, es sollten jedoch auch andere Diagnosekriterien für die Identifikation von Candida albicans verwendet werden8
Die Kombination von Cycloheximid und Chloramphenicol hemmt viele pathogene Pilze2. Die mizellare Phase von Histoplasma capsulatum, Paracoccidioides brasiliensis , Sporothrix schoenckii und Blastomyces dermatitidis wird jedoch nicht durch diese Antibiotika gehemmt, wenn sie bei 25 bis 30 °C inkubiert werden 9.
Lesen Sie vor Arbeiten mit Cyclohexamid die relevante Dokumentation zum Arbeits- und Gesundheitsschutz. Einige der pathogenen Pilze können infektiöse Sporen bilden, die sich leicht im Labor verteilen. Solche Organismen dürfen nur in einem Schutzschrank untersucht werden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Produkten vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10°bis 30 °C
Pulver
5 kg
Sabouraud-Dextrose-Agar
Agar