Learn More
Thermo Scientific™ S80-AT3 Festwinkelrotor
Zentrifugieren Sie effektiv Proben während Pelletierungen und Gradiententrennungen mit diesem Rotor, der eine Kapazität von 8 x 8,3 ml bei Drehzahlen von bis zu 80.000 U/min bietet.
Marke: Thermo Scientific™ 45590
Beschreibung
Zentrifugieren Sie effektiv Proben während Pelletierungen und Gradiententrennungen mit dem Thermo Scientific™ S80-AT3 Festwinkelrotor, der eine Kapazität von 8 x 8,3 ml bei Drehzahlen von bis zu 80.000 U/min bietet.
Merkmale:
- Kapazität: 8 × 8,3 ml
- Max. Geschwindigkeit/RZB: 80.000 U/min/414.630 × g
- K-Faktor: 23,2
Kompatibel mit:
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX Mikro-Ultrazentrifuge der 150 Serie, Mikro-Ultrastandzentrifuge der MX Serie
Empfohlen für:
Pelletierung und Gradiententrennungen
Spezifikation
S80-AT3 Festwinkelrotor | |
Festwinkelrotor | |
414.630 × g | |
58 mm | |
23,2 | |
16 mm | |
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX und MX Plus Mikro-Ultrazentrifugen | |
323.126 × g |
Titan | |
8 x 8,3 ml | |
80.000 U/min | |
32,3 mm | |
59 mm | |
3,5 lb. (1,6 kg) | |
30° | |
230.906 × g |