Learn More
Thermo Scientific™ S120-AT2 Festwinkelrotor
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
10 x 2 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Mit dem kleinen Thermo Scientific™ S120-AT2 Festwinkelrotor verarbeiten Sie große Kapazitäten (10 x 2 ml).
Kompatibel mit:
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150 Serie Mikro-Ultrazentrifuge, MX Serie Stand-Mikro-Ultrazentrifugen
Empfohlen für:
Für Lipoproteine und Nukleinsäuren.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | S120-AT2 Festwinkelrotor |
| Material | Titan |
| Typ | Festwinkelrotor |
| Fassungsvermögen | 10 x 2 ml |
| Max. RZB | 649.826 × g |
| Max. Geschwindigkeit | 120.000 U/min |
| Radius (metrisch) | 40,4 mm |
| Min. Radius (metrisch) | 25,4 mm |
| K-Faktor | 8,2 |
| Max. Schlauchlänge | 34 mm |
| Mehr anzeigen |